MilliporeSigma
L432474
2-METHOXYETHYL 8-METHYL-4-OXO-6-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H26N2O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
450.515
MDL number:
Other Notes