MilliporeSigma
L414530
2-{[4-ALLYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H17N5O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
419.484
MDL number:
Other Notes