MilliporeSigma
L409022
N-(2-METHOXYDIBENZO[B,D]FURAN-3-YL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H23N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
521.6
MDL number:
Other Notes