MilliporeSigma
L408611
5-(3-ISOPROPOXYPHENYL)-4-{[(E)-(5-METHYL-2-THIENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H18N4OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
358.487
MDL number:
Other Notes