MilliporeSigma
L404926
3-(4-METHYLPHENYL)-2-[(2-OXO-2-PHENYLETHYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H22N2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
446.594
MDL number:
Other Notes