MilliporeSigma
L404195
2-ETHOXY-4-(2-(4-HYDROXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H22N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
434.453
MDL number:
Other Notes