MilliporeSigma
L404004
2-ETHOXY-4-(2-(4-((4-METHYLBENZYL)OXY)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C31H28N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
508.579
MDL number:
Other Notes