MilliporeSigma
L402176
2-((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-METHOXYBENZYLIDENE}HYDRAZINO)-N-(2-METHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H22ClN3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
467.913
MDL number:
Other Notes