MilliporeSigma
L398187
2-(2-((2-HYDROXY-1-NAPHTHYL)METHYLENE)HYDRAZINO)-N-(1-NAPHTHYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H17N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
383.41
MDL number:
Other Notes