MilliporeSigma
L397733
4-(2-(2-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H25ClN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
528.997
MDL number:
Other Notes