MilliporeSigma
L393819
2-(2-(2,3-DICHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H13Cl2N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
350.207
MDL number:
Other Notes