MilliporeSigma
L385662
4-BROMO-2-(2-(((PHENYLSULFONYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H18BrN3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
516.374
MDL number:
Other Notes