MilliporeSigma
L366390
2,4-DICHLOROBENZYL 4-ETHYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL SULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H13Cl2N3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
370.325
MDL number:
Other Notes