MilliporeSigma
L343196
8-((DIBENZYLAMINO)METHYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H23N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
389.461
MDL number:
Other Notes