MilliporeSigma
L308978
N'-[(E)-(2-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-PHENYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H27N5O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
533.611
MDL number:
Other Notes