MilliporeSigma
L294772
N-(2-METHOXY-5-NITROPHENYL)-2-(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H20N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
308.34
MDL number:
Other Notes