MilliporeSigma
L288489
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N-(3-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H13ClFN3OS3
Número de CAS:
Peso molecular:
425.956
MDL number:
Other Notes