MilliporeSigma
L282898
4-(2-((4-ETHOXYANILINO)(OXO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)-2-MEO-PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H29N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
519.559
MDL number:
Other Notes