MilliporeSigma
L265535
2-METHOXY-4-(2-(3-METHYLBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H18Cl2N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
457.317
MDL number:
Other Notes