MilliporeSigma
L244090
2-[(3-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-3-(4-METHOXYPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H21FN2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
452.574
MDL number:
Other Notes