MilliporeSigma
L230456
4-{[(E)-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H18N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
354.434
MDL number:
Other Notes