MilliporeSigma
L208051
2-METHYLPHENYL 6-BROMO-2-(4-CHLOROPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H15BrClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
452.738
MDL number:
Other Notes