MilliporeSigma
L198692
ETHYL 4-{[(7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLIN-6-YL)CARBONYL]AMINO}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H20N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
392.415
MDL number:
Other Notes