MilliporeSigma
L197181
N-ETHYL-2-IMINO-1-(3-METHOXYPROPYL)-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H21N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
355.4
MDL number:
Other Notes