MilliporeSigma
L197106
ETHYL 2-IMINO-10-METHYL-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H27N5O4
Número de CAS:
Peso molecular:
425.492
MDL number:
Other Notes