MilliporeSigma
L190799
4-AMINO-5-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)-3-PHENYL-1,3-THIAZOLE-2(3H)-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H15N3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
321.423
MDL number:
Other Notes