MilliporeSigma
L188654
4-({2-[4-(ALLYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-4-HYDROXY-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-3-YL}CARBONYL)-N,N-DIMETHYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H37N3O8S
Número de CAS:
Peso molecular:
599.709
MDL number:
Other Notes