MilliporeSigma
L185965
2-AMINO-4-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-5-OXO-6-(3-PYRIDINYLMETHYL)-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H22N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
430.467
MDL number:
Other Notes