MilliporeSigma
L184748
1-{[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]AMINO}-2-ISOPENTYL-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H29N5
Número de CAS:
Peso molecular:
363.51
MDL number:
Other Notes