MilliporeSigma
L184160
1-(4-CHLOROANILINO)-3-METHYL-2-PENTYLPYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H23ClN4
Número de CAS:
Peso molecular:
402.931
MDL number:
Other Notes