MilliporeSigma
L158984
N-(4-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHOXY)PHENYL)ACETAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H19ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
258.75
MDL number:
Other Notes