MilliporeSigma
L157929
2-TERT-BUTYL 4-ETHYL 3,5-DIMETHYL-1H-PYRROLE-2,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
267.328
MDL number:
Other Notes