MilliporeSigma
L151211
4-({(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-6-METHYL-3-THIOXO-3,4-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H19N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
317.416
MDL number:
Other Notes