MilliporeSigma
L144851
3,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE [4-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H19N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
397.456
MDL number:
Other Notes