MilliporeSigma
L144118
ISOPROPYL 6-BROMO-2-METHYL-5-((2-METHYLBENZOYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H19BrO5
Número de CAS:
Peso molecular:
431.287
MDL number:
Other Notes