MilliporeSigma
L142158
ETHYL 2-METHYL-5-((3-NITROBENZYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H17NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
355.35
MDL number:
Other Notes