MilliporeSigma
L139076
2,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE (4-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H16N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
288.309
MDL number:
Other Notes