MilliporeSigma
K3603
Sigma-Aldrich
6,7-Dihydro-4-benzo[b]thiophenone
98%
Sinónimos:
4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8OS
Número de CAS:
Peso molecular:
152.21
Beilstein:
112276
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
38-40 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCc2sccc12
InChI
1S/C8H8OS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)