JRD0147
Ethyl 2-(4-methoxyphenyl)thiazole-4-carboxylate
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
$179.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$179.00
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
CCOC(=O)c1csc(n1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C13H13NO3S/c1-3-17-13(15)11-8-18-12(14-11)9-4-6-10(16-2)7-5-9/h4-8H,3H2,1-2H3
Clave InChI
IZEUWGPRBNUAFE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)