JRD0062
1-(4-Methylbenzyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
$330.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$330.00
Formulario
solid
cadena SMILES
Cc1ccc(Cn2nc(C)cc2C(O)=O)cc1
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-9-3-5-11(6-4-9)8-15-12(13(16)17)7-10(2)14-15/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,16,17)
Clave InChI
HZOHQBAHYIQVLG-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este artículo | JRD0066 | JRD0229 | JRD0068 |
---|---|---|---|
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)