JKA8013
8arm-PEG10K-Succinimidyl Glutarate
Hexaglycerol core, average Mn 10000
About This Item
Fórmula lineal:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
solid
mol peso
average Mn 10000
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Tong, X. and F. Yang
Biomaterials, 35(6) (2014)