J100006
Bis(N,N′-di-tert-butylacetamidinato)iron(II)
electronic grade, ≥99.99% metals basis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H42N4Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
394.42
Código UNSPSC:
12352300
grado
electronic grade
presión de vapor
0.06 mmHg ( 55 °C)
Ensayo
≥99.99% metals basis
Formulario
solid
color
white
bp
60 °C/0.02 mmHg
mp
105-109 °C (lit.)
107 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)