MilliporeSigma
H1259
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrakis(p-hydroxyphenyl)ethane
powder
Sinónimos:
1,1,2,2-Ethanetetra-p-phenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H22O4
Número de CAS:
Peso molecular:
398.45
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
impurezas
≤10% residual solvent
color
white to off-white
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C(C(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C26H22O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,25-30H
Clave InChI
HDPBBNNDDQOWPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)