Documentos clave
GF99535832
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 0.5m coil, 0.025mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI170275
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1,020.00
$1,020.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1,020.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
$1,020.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 995-358-32
tamaño × grosor
0.5 m × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)