GF98960608
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe20%, length 1000 mm, 10.0 mm diameter, temper as drawn
Sinónimos:
NI297930
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 989-606-08
L
1000 mm
diameter
10.0 mm
1 of 4
Este artículo | GF15751122 | GF48016571 | GF75356095 |
---|---|---|---|
foil | foil | foil | foil |
Goodfellow 540-935-95 | Goodfellow 157-511-22 | Goodfellow 480-165-71 | Goodfellow 753-560-95 |
20.65 μΩ-cm | 20.65 μΩ-cm | 20.65 μΩ-cm | 20.65 μΩ-cm |
1740 °C (lit.) | 1740 °C (lit.) | 1740 °C (lit.) | 1740 °C (lit.) |
327.4 °C (lit.) | 327.4 °C (lit.) | 327.4 °C (lit.) | 327.4 °C (lit.) |
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)