Documentos clave
GF98032293
Brass
powder, 100 max. part. size (micron), Cu70%/Zn30%, weight 0.2 kg, condition atomized
Sinónimos:
CU086011
Seleccione un Tamaño
1 EA
$274.00
$274.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$274.00
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
$274.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 980-322-93
peso
0.2 kg
tamaño de la part. máx.
100 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)