Documentos clave
GF95722735
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), purity 99%, weight 500 g
Sinónimos:
NI706010
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1,770.00
$1,770.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1,770.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
$1,770.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 957-227-35
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
150 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)