GF94241583
Aluminum borosilicide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 10 g
Sinónimos:
AL546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 942-415-83
peso
10 g
tamaño de la part. máx.
150 (micron)
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)