GF93729134
Platinum
wire reel, 5m, diameter 0.02mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Platinum, PT005110
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.9%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 937-291-34
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)