Documentos clave
GF92376445
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, length 5 m, coil width 25 mm
Sinónimos:
CO810250
Seleccione un Tamaño
1 EA
$642.00
$642.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$642.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
$642.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 923-764-45
Longitud
5 m
bobina anchura
25 mm
grosor
0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)